Learn More
Kaliumchlorid (weiße Kristalle), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10735874
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumchlorid (weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10735874
500 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10735874
Marke: Fisher BioReagents BP366500
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kaliumchlorid wird in Puffern für die Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
Schmelzpunkt 770 °C
Farbe Weiß
pH 6
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 100.5 %
Hinweise zum Prozentgehalt 99.0 bis 100.5 %
Merck Index 15, 7742
Formelmasse 74.55
Reinheit (%) 99.0 to 100.5%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Name des Produkts
Kaliumchlorid (weiße Kristalle), Fisher BioReagents >