Learn More
Kaliumchlorid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10375810
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumchlorid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10375810 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g, Kunststoffpulverbehälter, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10375810
Marke: Fisher Chemical P/4280/53
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
ClK, CAS-Nummer-7447-40-7, Klotrix, Kaliummuriat, Kaliumchlorid KCl, Chlorvescent, Kalitabs, Klor-con, Enseal, Kaliumchlorid, Sylvit, Slow-k, 500 g, 1420 °C, CHEBI:32588, weiß, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, Kalium;Chlorid, 770 °C, 11360, 74,548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420°C
Schmelzpunkt 770°C
Farbe Weiß
pH 6
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 74.54g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2539327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 ArtikelnummerP/4280/65,P/4280/53,P/4280/68,P/4280/70,P/4280/60
Chargennummer2529617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerP/4280/65,P/4280/53,P/4280/68,P/4280/70,P/4280/60
  • Mehrere Hersteller
    Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
    Aktionscode: 24157
    Gültig bis zum2025-08-31
    Top-Angebot
    *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.
    Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >