Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 OH Hydroxyl Activated Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Immobilized Hydroxyl Affinity Bulk Media. POROS OH is based on an hydroxylated functional group designed for the immobilization of proteins through activation with tresyl-chloride, divinyl-sulphone or cyanogen bromide.
510.00 CHF - 2885.00 CHF
Spezifikation
Porengröße 500 to 10,000 Å
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Fest
Produktlinie POROS™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18456828
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1635906
50 mL
510.00 CHF
50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30019631
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1635911
1450.00 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30019748
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
1635907
2885.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
500 to 10,000 Å
Raumtemperatur
POROS™
Hydroxyl
Bei Raumtemperatur lagern.
Fest
Bulk Resin
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ 50 OH Hydroxyl Activated Resin