Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 OH Hydroxyl Activated Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Immobilized Hydroxyl Affinity Bulk Media. POROS OH is based on an hydroxylated functional group designed for the immobilization of proteins through activation with tresyl-chloride, divinyl-sulphone or cyanogen bromide.
Marke:  Thermo Scientific™ 1635907
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30019748
  • 2885.00 CHF / 1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Fest
POROS™
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ 50 OH Hydroxyl Activated Resin > 1 L