Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 OH Hydroxyl Activated Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Immobilized Hydroxyl Affinity Bulk Media. POROS OH is based on an hydroxylated functional group designed for the immobilization of proteins through activation with tresyl-chloride, divinyl-sulphone or cyanogen bromide.
Marke:  Thermo Scientific™ 1635911
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30019631
  • 1450.00 CHF / 250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Fest
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ POROS™ 50 OH Hydroxyl Activated Resin > 250 mL