Learn More
Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan
Diese Stößel aus Porzellan eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Haldenwanger™ Porzellanstößel sind in glasierten oder unglasierten Ausführungen mit Kopfgrößen von 24 bis 85 mm Durchmesser lieferbar. Strenge Prüfungen von den Rohstoffen und bis hin zu den Endprodukten gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität.
Marke:  Haldenwanger™ L 56/1/RAUH
Artikelnummer. 11910897
  • 20.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Laborporzellan entspricht DIN EN 60672-3, Gruppe C100, Typ C110
Spezifikation
Spezifikation
Unglasiert
Stößel
135 mm
30 mm
Porzellan
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan > Länge: 135 mm; Außendurchmesser: 30 mm