Learn More
Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan
Diese Stößel eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Porzellanstößel sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 56/4/RAUH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11940897
  • 46.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
180 mm
Stößel
Porzellan
Stößel
Name des Produkts
Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan > Außendurchmesser (metrisch)180mm