Beschreibung
Saubere Lagerlösungen, die perfekt für die Organisation im Labor geeignet sind. Fisherbrand Acryl-Schutzbrillenhalter für 12 Brillen besteht aus transparentem, strapazierfähigem Acryl.
- Die auf beiden Seiten integrierten Griffe ermöglichen eine einfache Einrichtung
- Der Halter kann vertikal, horizontal oder auf dem Tisch montiert werden
- Der Halter bietet Vielseitigkeit und spart Platz bei der Aufbewahrung
- Sämtliches Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
9,25 in. | |
6,75 in. | |
Klar | |
Brillenaufbewahrungsbox | |
Montagezubehör | |
31,11 cm | |
Reusable |
23,5 cm | |
17,145 cm | |
12 Schutzbrillen | |
Aufbewahrung von 12 Schutzbrillen | |
12,25 in. | |
Acryl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Acryl-Schutzbrillenhalter 12 Einheiten > 12,25 x 6,75 x 9,25 Zoll (L x B x H); 12 Schutzbrillen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur