Learn More
Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan
Diese Stößel eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Porzellanstößel sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
46.65 CHF - 79.75 CHF
Spezifikation
Produkttyp Stößel
Material Porzellan
Typ Stößel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12383338
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
56/8/glazed
60mm N/A N/A N/A
11940897
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 56/4/RAUH
180 mm
46.65 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Stößel
Porzellan
Stößel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Stößel aus Porzellan