Learn More
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Aus glasiertem Porzellan für hervorragende thermische und chemische Beständigkeit. Haldenwanger™ Porzellan-Buchner-Trichter sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
62.60 CHF - 194.00 CHF
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Menge | 1Pack. |
Produkttyp | Büchner-Trichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Platte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Platte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10433281
|
Haldenwanger™
L 127C/0A |
50 ml | 48 mm |
62.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10343221
|
Haldenwanger™
L 127C/1 |
75 ml | 59 mm |
73.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10251201
|
Haldenwanger™
L 127C/2A |
290 ml | 90 mm |
117.42 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10179630
|
Haldenwanger™
L 127C/3 |
580 ml | 114 mm |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10771752
|
Haldenwanger™
L 127C/2 |
135 ml | 74 mm |
96.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10434431
|
Haldenwanger™
L 127C/4 |
795 ml | 129 mm |
194.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Aus glasiertem Porzellan für hervorragende thermische und chemische Beständigkeit. Haldenwanger™ Buchner-Trichter aus Porzellan sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
- Vertikale Seiten
- Lieferbar in verschiedenen Größen für viele Filtrationsansprüche
- Perforierte feste Filterplatte
Spezifikation
Porzellan | |
1Pack. | |
Büchner-Trichter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan