Learn More
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Aus glasiertem Porzellan für hervorragende thermische und chemische Beständigkeit. Haldenwanger™ Porzellan-Buchner-Trichter sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
Marke:  Haldenwanger™ L 127C/2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10771752
  • 96.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Aus glasiertem Porzellan für hervorragende thermische und chemische Beständigkeit. Haldenwanger™ Buchner-Trichter aus Porzellan sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
  • Vertikale Seiten
  • Lieferbar in verschiedenen Größen für viele Filtrationsansprüche
  • Perforierte feste Filterplatte
Spezifikation
Spezifikation
135 ml
74 mm
Büchner-Trichter
Porzellan
1Pack.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan > Größe: 2; Kapazität: 135mL