Learn More
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Aus glasiertem Porzellan für hervorragende thermische und chemische Beständigkeit. Haldenwanger™ Porzellan-Buchner-Trichter sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
Marke:  Haldenwanger™ 127C/0A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10433281
  • 62.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus glasiertem Porzellan für hervorragende thermische und chemische Beständigkeit.Haldenwanger™ Buchner-Trichter aus Porzellan sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
  • Vertikale Seiten
  • Lieferbar in verschiedenen Größen für viele Filtrationsansprüche
  • Perforierte feste Filterplatte
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
48 mm
Büchner-Trichter
Porzellan
1Pack.