Learn More
Fisherbrand™ Polystyrol-Lagerungsflaschen
Vermeidung von Kreuzkontamination dank dieser sterilen Einweg-Polystyrol-Medienflaschen Zur Verwendung mit Bottle-Top-Filtern oder als Ersatz-/Zusatzbehälter für Filtereinheiten. Hervorragend als Vorratsbehälter geeignet.
43.40 CHF - 169.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Abgerundet mit eingeformten Handgriffen |
---|---|
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Typ | Auffangkolben |
Includes: Einzeln verpackter, steriler Flaschenverschluss mit Schraubverschluss
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15903317
![]() |
Fisherbrand™
FB12566513 |
150 mL |
43.40 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15913317
![]() |
Fisherbrand™
FB12566514 |
250 mL |
169.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15923317
![]() |
Fisherbrand™
FB12566515 |
500 mL |
113.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15933317
![]() |
Fisherbrand™
FB12566516 |
1000 mL |
50.90 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Abgerundet mit eingeformten Handgriffen
- Polystyrol
- Eingeformte Graduierungen
- Steril
Certifications
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
Spezifikation
Abgerundet mit eingeformten Handgriffen | |
Polystyrol | |
Steril | |
Auffangkolben |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.