Learn More
Fisherbrand™ Polystyrol-Lagerungsflaschen
GREENER_CHOICE
Vermeidung von Kreuzkontamination dank dieser sterilen Einweg-Polystyrol-Medienflaschen Zur Verwendung mit Bottle-Top-Filtern oder als Ersatz-/Zusatzbehälter für Filtereinheiten. Hervorragend als Vorratsbehälter geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ FB12566514
104.51 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15913317
  • 169.00 CHF / 24 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Einzeln verpackter, steriler Flaschenverschluss mit Schraubverschluss
Beschreibung
Beschreibung
  • Abgerundet mit eingeformten Handgriffen
  • Polystyrol
  • Eingeformte Graduierungen
  • Steril
Certifications
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abgerundet mit eingeformten Handgriffen
Steril
250 mL
Polystyrol
Auffangkolben
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polystyrol-Lagerungsflaschen > 250-ml-Auffangkolben
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.