Learn More
Fisherbrand™ Polystyrol-Lagerungsflaschen
GREENER_CHOICE
Vermeidung von Kreuzkontamination dank dieser sterilen Einweg-Polystyrol-Medienflaschen Zur Verwendung mit Bottle-Top-Filtern oder als Ersatz-/Zusatzbehälter für Filtereinheiten. Hervorragend als Vorratsbehälter geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ FB12566513
36.19 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15903317
  • 43.40 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Einzeln verpackter, steriler Flaschenverschluss mit Schraubverschluss
Beschreibung
Beschreibung
  • Abgerundet mit eingeformten Handgriffen
  • Polystyrol
  • Eingeformte Graduierungen
  • Steril
Certifications
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abgerundet mit eingeformten Handgriffen
Steril
150 mL
Polystyrol
Auffangkolben
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Filter Units
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polystyrol-Lagerungsflaschen > 150-ml-Auffangkolben
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.