Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Zur Isolierung und Handhabung biotinylierter Nukleinsäuren, Antikörper oder anderer biotinylierter Liganden und Zielmoleküle
Marke: Invitrogen™ 11206D
2727.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24338" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Dynabeads (2.8 μm) mit kovalent gekuppeltem rekombinantem Streptavidin. Lieferung in PBS, pH 7.4 mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid als Konservierungsmittel
Beschreibung
Dynabeads werden weltweit auf mehr als 25.000 Routine-IVD-Geräten eingesetzt und sind für ihre außergewöhnliche Reproduzierbarkeit (sowohl innerhalb als auch zwischen Chargen) und die Möglichkeit zur Automatisierung bekannt. Die hohe Bindungsaffinität der Streptavidin-Biotin-Interaktion (KD = 10 – 15) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Direkte und schnelle Isolation biotinylierter Moleküle
- Schwach geladene und neutrale Beads, optimal für die Bindung von DNA-Fragmenten, Proteinen, Peptiden und Antikörpern
- Flexible Protokolle mit sanfter und effizienter Reaktionskinetik für flüssige Phasen
- Biomagnetische Protokolle sind problemlos an automatisierte Systeme anpassbar
- Hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge und damit konsistente Ergebnisse bei der Anwendung
- Bead-Durchmesser: 2,8 μm
- Konzentration: 10 mg/ml
- Mit hohem Durchsatz kompatibel
- Probentyp: Jeder Probentyp
- Durchmesser: 2,8 °m, mit einem Monolayer, keinem Multilayer, aus rekombinantem Streptavidin, das kovalent an die Oberfläche gekuppelt und zudem mit BSA blockiert wurde
- Zeigen eine rasche Reaktionskinetik in flüssigen Phasen.
- Typische Applikationen: Vorbereitung von 2 bis 5 kb-Proben für die Sequenzierung von Mate-Pair-Bibliotheken, Isolierung von RNA- und DNA-bindenden Proteinen, Immobilisierung großer DNA-Fragmente, Reinigung von Sequenzierungsprodukten, spezifisches Einfangen von Nukleinsäuren
- Dynabeads™ werden auf mehr als 25.000 Routine-IVD-Instrumenten auf der ganzen Welt verwendet
- 650 bis 900 pmol freies Biotin
- ∽200 pmol biotinylierte Peptide
- ∽10 μg biotinyliertes IgG
- ∽10 μg dsDNA
- ∽200 pmol ss-Oligonukleotide
Antikörperaufreinigung, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Immunpräzipitation, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA, Sanger-Sequenzierung, Sequenzierung, Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Magnetisches Polystyrol | |
10 mg⁄ml, 10 mg/ml | |
Beads in Suspension | |
Jeder Probentyp | |
Abtrennung biotinylierter Ziele | |
Dynabeads™ | |
10 ml | |
650 – 900 pmol/mg Beads | |
ISO9001 and ISO13485 | |
Tosylaktiviert, hydrophob |
Braun | |
Dieses Produkt enthält: Dynabeads™ (2,8 µmol) mit kovalent gekoppeltem rekombinantem Streptavidin. Lieferung in PBS, pH 7,4 mit 0,1 % BSA und 0,02 % Natriumazid. Lagerung bei: 2 °C bis 8 °C. |
|
2,8 μm | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Streptavidin | |
Umgebungstemperatur | |
For Research Use Only | |
Streptavidin | |
Monosized 2.8 μm (CV <5%) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.