Learn More
Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol
Diese langlebigen Tabletts erleichtern die Organisation am Arbeitsplatz. Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol sind vielfältig im Labor einsetzbar und in verschiedenen Farben und Ausführungen lieferbar.
10.85 CHF - 30.35 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Typ | Tablett |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11778361
|
Multiroir™
39105 |
34 mm (innen), 37 mm (außen) | Blau | N/A | N/A | N/A | |||||
11708371
|
Multiroir™
39104 |
34 mm (innen), 37 mm (außen) | Grün | N/A | N/A | N/A | |||||
11798361
|
Multiroir™
39106 |
34 mm (innen), 37 mm (außen) | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
11768361
|
Multiroir™
39101 |
34 mm (innen), 37 mm (außen) | Weiß | N/A | N/A | N/A | |||||
11788361
|
Multiroir™
39103 |
34 mm (innen), 37 mm (außen) | Gelb |
11.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11728371
|
Multiroir™
39205 |
40 mm (innen), 42 mm (außen) | Blau |
30.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11758371
|
Multiroir™
39204 |
40 mm (innen), 42 mm (außen) | Grün | N/A | N/A | N/A | |||||
11748371
|
Multiroir™
39206 |
40 mm (innen), 42 mm (außen) | Rot | N/A | N/A | N/A | |||||
11718371
|
Multiroir™
39201 |
42 mm | Weiß |
29.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11738371
|
Multiroir™
39203 |
40 mm (innen), 42 mm (außen) | Gelb | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Mehrzweck
- Polystyrol
- Rechteckig
Spezifikation
Polystyrol | |
Tablett | |
1/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol