missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol
Diese langlebigen Tabletts erleichtern die Organisation am Arbeitsplatz. Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol sind vielfältig im Labor einsetzbar und in verschiedenen Farben und Ausführungen lieferbar.
Marke: Multiroir™ 39203
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mehrzweck
- Polystyrol
- Rechteckig
Spezifikation
Gelb | |
210 mm (innen), 260 mm (außen) | |
Tablett | |
10 Stück |
40 mm (innen), 42 mm (außen) | |
Polystyrol | |
150 mm (innen), 196 mm (außen) | |
Rechteckig |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol > Abmessungen:260 x 196 x 42 mm (L x B x H); gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur