missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol
Diese langlebigen Tabletts erleichtern die Organisation am Arbeitsplatz. Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol sind vielfältig im Labor einsetzbar und in verschiedenen Farben und Ausführungen lieferbar.
Marke: Multiroir™ 39104
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mehrzweck
- Polystyrol
- Rechteckig
Spezifikation
Grün | |
175 mm (innen), 205 mm (außen) | |
Tablett | |
1 Packung |
34 mm (innen), 37 mm (außen) | |
Polystyrol | |
100 mm (innen), 130 mm (außen) | |
Rechteckig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Multiroir™ Rechteckige Schalen aus Polystyrol > Abmessungen:205 x 130 x 34 mm (L x B x H); grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur