Learn More
Kartell™ Mikroskop-Objektträgerkasten aus Polystyrol
BIOPHARMA
Gefertigt aus praktisch unzerbrechlichem hochschlagfestem Polystyrol. Kartell™ Polystyrol-Objektträgerbehälter sind für die sorgfältige Lagerung und Klassifizierung von Mikroskopobjektträgern konzipiert.
Marke:  Kartell™ 0027800
38.53 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10586191
  • 58.10 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schlitze mit gutem Abstand für die einfache Handhabung von Objektträgern 76 x 26 mm
  • Schlitze sind eindeutig nummeriert und können mit der entsprechenden Indexkarte referenziert werden
  • Deckel komplett abnehmbar
  • Ober- und Rückseite deutlich gekennzeichnet
  • Die Boxen mit 50 und 100 Plätzen haben Positionierlaschen, sodass Boxen gestapelt werden können
Spezifikation
Spezifikation
100
100
100 Objektträger
Deckel und Indexkarte
Ja
Grau
180 mm
35 mm
Polystyrol
230 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kartell™ Mikroskop-Objektträgerkasten aus Polystyrol > Kammern: 100; Tiefe: 180mm