Learn More
Molecular Probes™ Alignflow™ Flow Cytometry Alignment Beads for Red Lasers, 6.0 μm
AlignFlow™ Ausrichtungs-Beads für die Durchflusszytometrie für rote Laser, 6,0 μm
Marke: Molecular Probes™ A16504
474.36 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Molecular Probes™ AlignFlow™ Ausrichtungs-Beads für die Durchflusszytometrie sind zuverlässige Referenzen für das Ausrichten, Fokussieren und Kalibrieren von Durchflusszytometern. Die Alignflow™ 6 μm-Ausrichtungs-Beads für rote Laser sind fluoreszierende, mit Farbstoff infundierte Mikrokugeln mit Emissionen im Bereich von 645 bis 680 nm, die bei 630 bis 640 nm angeregt werden.Hier finden Sie Informationen zu allen Durchflusszytometrie-Kalibrierungen und Größenreferenz-Beads.
AlignFlow™ Beads bieten:
Die AlignFlow™ Beads sind in Bezug auf Größe und Fluoreszenzintensität sehr einheitlich, was zu niedrigen FSC- und Intensitäts-VK führt. Die Beads haben eine ähnlich Größe, Emissionswellenlänge und Intensität wie viele biologischer Proben und ermöglichen die Kalibrierung der Laserquelle, der Optik und des Stromflusses des Durchflusszytometers, ohne wertvolles und empfindliches Probenmaterial zu verschwenden.
Bead-Markierung
Wie bei allen unseren Standard-Mikrokugeln für die Durchflusszytometrie sind die AlignFlow™ Beads im Innern und nicht auf der Oberfläche gefärbt. Die Farbstoffe sind daher gegen Wechselwirkungen mit der Umwelt geschützt, die die Fluoreszenzabgabe beeinflussen könnten. Das führt zu einer ausgezeichneten Signalstabilität. Diese fluoreszierenden Mikrosphären aus Polystyrol werden als Suspensionen geliefert, die zur praktischen Dispensation in Tropffläschchen verpackt sind. Sie sind in drei Farben (UV, blau, rot) und in zwei Größen (2,5 μm, 6,0 μm) erhältlich, damit sie zu Ihrem Laser passen.
Hinweise:
Die AlignFlow™ Referenzbeads für die Durchflusszytometrie werden in einer neuen Verpackung geliefert, die ein Kurzreferenzetikett enthält, das in Kurzform wichtige Informationen für die Verwendung des Produkts liefert.
Diese Beads ersetzen frühere AlignFlow™ Referenz-Beads für die Durchflusszytometrie. Dieses Produkt ersetzt AlignFlow™ Plus Ausrichtungs-Beads für Durchflusszytometrie, 6,0 μm, für 633-Erregung (A7313).
Spezifikation
Enthält 2 Fläschchen mit Alignflow™ Beads (1,5 ml pro Fläschchen).Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
6 μm | |
Durchflusszytometer | |
3 mL | |
Kernspezifikationen | |
Färbemittel |
Fluoreszent | |
633 oder 635 | |
Suspension | |
Raumtemperatur | |
AlignFlow™ |