Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Wägetrichter aus Polypropylen
Polypropylene Anti-Static Weighing Funnels ensure complete sample transfer.
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 06127-04
Beschreibung
- Autoclavable
- 6 month warranty
- These disposable polypropylene (PP) weighing funnels are designed to fit in volumetric flasks
- One side of the funnel is flattened so you can set the funnel flat on a balance
Spezifikation
Polypropylen | |
Größe:Mittel | |
Passend für Mikrowellplatten |
Autoklavierbar | |
Messkolben | |
Wägetrichter |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials Wägetrichter aus Polypropylen > Größe:Mittel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur