Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Wägetrichter aus Polypropylen
Polypropylene Anti-Static Weighing Funnels ensure complete sample transfer.
133.12 CHF - 142.48 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messkolben |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Passend für Mikrowellplatten |
Produkttyp | Wägetrichter |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15146526
|
Cole-Parmer™ Essentials
06127-04 |
Größe:Mittel |
133.12 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15352224
|
Cole-Parmer™ Essentials
06127-00 |
Größe:Micro |
142.48 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Autoclavable
- 6 month warranty
- These disposable polypropylene (PP) weighing funnels are designed to fit in volumetric flasks
- One side of the funnel is flattened so you can set the funnel flat on a balance
Spezifikation
Polypropylen | |
Messkolben | |
Wägetrichter |
Autoklavierbar | |
Passend für Mikrowellplatten |