Learn More
Cole-Parmer™ Wägetrichter aus Polypropylen
Cole-Parmer Wägetrichter aus Polypropylen, Beschreibung:Größe:Klein, zur Verwendung mit:Messkolben, passend für Mikrotiterplatten
Marke: Cole-Parmer™ 06127-02
88.81 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Cole-Parmer Wägetrichter aus Polypropylen, Beschreibung:Größe:Klein, zur Verwendung mit:Messkolben, passend für Mikrotiterplatten
Spezifikation
Polypropylen | |
Messkolben | |
Wägetrichter |
Größe:Klein | |
Passend für Mikrowellplatten |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen