Learn More
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
BIOPHARMA
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
237.00 CHF - 298.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Farbe Positionen Aufnahmevermögen Tiefe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Positionen Aufnahmevermögen Tiefe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15855527
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Kartell™
0056406
Gelb 90 Röhrchen (13 mm) 246 mm
258.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15865527
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Kartell™
0056410
Rot 90 Röhrchen (13 mm) 246 mm
246.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15885527
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0056506
Gelb 60 Röhrchen (16 mm) 246 mm
237.00 CHF
20 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15907860
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0056804
Blau 24 Röhrchen (30 mm) 300 mm
298.70 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15875527
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0056504
Blau 60 Röhrchen (13 mm) 246 mm
251.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15895527
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0056510
Rot 60 Röhrchen (16 mm) 246 mm
237.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15825537
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0056704
Blau 40 Röhrchen (25 mm) 295 mm
280.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15835537
Unterlagen ansehen
Kartell™
0056706
Gelb 40 Röhrchen (25 mm) 295 mm
287.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15845537
Unterlagen ansehen
Kartell™
0056710
Rot 40 Röhrchen (25 mm) 295 mm
280.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
  • Autoklavierbar bei 121°C
  • Hohe Kapazität
  • Können trocken oder nass in Wasserbädern verwendet werden
  • Verrotten, rosten oder verformen sich nicht
  • Alphanumerische Gitterreferenz auf der obersten Ebene zur einfachen Identifizierung
  • Farbcodiert für Badarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Autoklavierbar
Polypropylen
Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen