Learn More
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
Marke: Kartell™ 0056710
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Hohe Kapazität
- Können trocken oder nass in Wasserbädern verwendet werden
- Verrotten, rosten oder verformen sich nicht
- Alphanumerische Gitterreferenz auf der obersten Ebene zur einfachen Identifizierung
- Farbcodiert für Badarbeiten
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Rot | |
Polypropylen | |
Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden | |
25 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (25 mm) | |
40 | |
295 mm |