Learn More
Kartell™ Universal-Reagenzglasgestell aus Polypropylen
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
Marke: Kartell™ 0056406
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Durch die spezielle Konstruktion können Proben bei derselben Temperatur inkubiert werden.
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Hohe Kapazität
- Können trocken oder nass in Wasserbädern verwendet werden
- Verrotten, rosten oder verformen sich nicht
- Alphanumerische Gitterreferenz auf der obersten Ebene zur einfachen Identifizierung
- Farbcodiert für Badarbeiten
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Gelb | |
Polypropylen | |
Ja, wenn leer | |
Je 1 | |
246 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (13 mm) | |
90 | |
Kann trocken, nass und in Wasserbädern verwendet werden | |
90 | |
13 mm |