Learn More
Cytiva Polypropylen-Schraubdeckel, GL45 Kit
Wird zur Sicherung von Containern verwendet. Cytiva Polypropylen-Schraubdeckel-GL45-Kit wird mit einem Schraubdeckel und einer Kappenmemban geliefert.
Marke: Cytiva 11-0004-10
Beschreibung
- Kit enthält 1 x Schraubdeckel 1 x Kappenmembran
- Membran nicht für organische Lösungsmittel geeignet.
- Deckel: Polypropylen (PP)
- Membran: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Spezifikation
Deckel | |
Schraubdeckel GL45-Kit | |
1 Kit |
Polypropylen, Ethylen-Propylen-Dien | |
Schraubdeckel, Kappenmembran |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Polypropylen-Schraubdeckel, GL45 Kit > Material: Polypropylen, Ethylen-Propylen-Dien
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur