Learn More
3M™ Wartungsfreie Halbmaske
Die 3M™ wartungsfreie Halbmaske ist eine einfache und gebrauchsfertige Atemschutzmaske mit integrierter Kartusche und Filtern.
Marke: 3M™ 7100113101
23.66 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Effektiver und komfortabler Schutz vor organischen Dämpfen und gefährlichen Partikeln
- Eine neue, verbesserte Ventilbaugruppe hilft, den Atmungswiderstand beim Ausatmen zu verringern und so den Atemkomfort zu verbessern
- Leichtes, ausgewogenes und flaches Design
- Gebrauchsfertig und wartungsfrei dank integrierter Kassette und Filter
- Weiche, eng anliegende Gesichtsabdichtung aus strukturiertem, nicht allergenem Material
- Mit einer wiederverschließbaren Tasche für die hygienische Lagerung und den Transport
Spezifikation
FFA2P3 R D | |
EN 405:2001+A1:2009 | |
Blau | |
Reusable | |
Thermoplastisches Elastomer | |
Universal | |
TPE | |
FFA2P3 R D-Filter | |
4255+ |
EN 405:2001, A1:2009 | |
Permanent | |
Half Mask | |
Bonded Carbon | |
Halbmaske | |
Yes | |
Polyphenylene Ether | |
Polyisopren |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24259Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Wartungsfreie Halbmaske > Modell: 4255+
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur