Learn More
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 15 cm
Marke:  Axygen™ HGB15-18MC-15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15503137
  • 51.30 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Axygen horizontale Gelbox, 15 cm
Mehrkanal-kompatibler Kamm
18
1.5 mm