Learn More
Karl Hecht™ Pulvertrichter aus PP
Mit einem kurzen, breiten Stiel für die einfache Handhabung von pulverförmigen Materialien.
Marke:  Karl Hecht™ 44002036
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10766942
  • 5.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
  • Kurzer, breiter Schaft für einfache Handhabung mit pulverförmigen Materialien
  • Mit verschiedenen Kopfdurchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
80 mm
Polypropylen
Transparent
25 mm
21 mm
76 mm
Gepuderte Trichtermaterialien
Pulvertrichter
Name des Produkts
Karl Hecht™ Pulvertrichter aus PP > Außendurchm.: 80 mm