Learn More
Thermo Scientific™ RPMI 1640 Medium for SILAC
Analysieren Sie die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit diesen Medien oder Additiven zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC).
Marke: Thermo Scientific™ 88365
87.88 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific RPMI Media for SILAC ist optimiert für die Verwendung mit stabiler Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zur Analyse der Proteinexpression durch Massenspektrometrie (MS).
Stable Isotope Labeling with Amino Acids in Cell Culture (SILAC) ist eine leistungsstarke Methode zur Identifizierung und Quantifizierung relativer unterschiedlicher Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die metabolische In-vivo-Integration „schwerer“ 13C- oder 15N-markierter Aminosäuren in Proteinen, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.
Dieses SILAC-Medium wird zusammen mit schweren und leichten Aminosäuren für die differentielle Isotopenmarkierung von Zellen für die SILAC-Analyse verwendet. SILAC-Medien, die mit schweren Aminosäuren ergänzt werden, sind in der Lage, nahezu 100 % der Markierung in Proteine lebender Zellen zu integrieren.
Merkmale von RPMI-Medien für SILAC:- Flexibel— Flüssigmedien, die sowohl in L-Lysin als auch in L-Arginin mangelhaft sind, ermöglichen eine umfassendere Proteomabdeckung durch mehrfache isotopische Aminosäure-Markierung
- Hohe Qualität— Die Medien sind steril, Endotoxin-frei und zellkulturkompatibel
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Medien | |
Massenisotope von Aminosäuren | |
Proteinproben | |
Massenspektrometrie | |
500 ml |
Protein-Proben | |
1 x 500 ml, bei 2–8 °C lagern | |
Raumtemperatur | |
Flüssigmedium | |
Zellkultur | |
Flüssig |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen