Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-Mikroröhrchen-Wendegestelle
Auf der Rückseite des Gestells befinden sich Öffnungen für Mikroröhrchen in anderer Größe. Fisherbrand™ 96-Well Mikroröhrchen-Gestelle zur wechselseitigen Verwendung sind mit handfreundlichen Seitenlaschen zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung ausgestattet.
71.45 CHF - 178.02 CHF
Spezifikation
Produkttyp Gestell, Mikroröhrchen
Enthält Erhabene Ringe, Deckel
Verschluss inklusive Ja
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11728174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS2345AF
Blau/grün/violett/gelb/orange, Green, Purple, Yellow, Orange
178.02 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11738174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS2345BF
Naturfarben
81.28 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11978014
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS2345FF
Gelb
71.45 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11958014
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS2345CF
Blau
85.80 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11968014
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS2345DF
Grün
76.30 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen
  • 8 x 12 Standard-Array
  • Laschen an beiden Seiten der Gestelle lassen den Deckel sicher einrasten
  • 0.5 ml-Wells sind durch eingeprägte Gitterlinien getrennt und so besser sichtbar
  • Die erhabenen Ringe um 1.5 bis 2.0 ml-Wells erleichtern das Herausnehmen der Röhrchen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Gestell, Mikroröhrchen
Ja
Autoklavierbar
Polypropylen
Ja
2 in.
Erhabene Ringe, Deckel
8 x 12
Mikroröhrchen (0,5 ml), Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL)
Keine
Unsteril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 96-Well-Mikroröhrchen-Wendegestelle