Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-Mikroröhrchen-Wendegestelle
Auf der Rückseite des Gestells befinden sich Öffnungen für Mikroröhrchen in anderer Größe. Fisherbrand™ 96-Well Mikroröhrchen-Gestelle zur wechselseitigen Verwendung sind mit handfreundlichen Seitenlaschen zur einfachen Handhabung und Aufbewahrung ausgestattet.
Marke: Fisherbrand™ HS2345BF
49.80 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- 8 x 12 Standard-Array
- Laschen an beiden Seiten der Gestelle lassen den Deckel sicher einrasten
- 0.5 ml-Wells sind durch eingeprägte Gitterlinien getrennt und so besser sichtbar
- Die erhabenen Ringe um 1.5 bis 2.0 ml-Wells erleichtern das Herausnehmen der Röhrchen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Erhabene Ringe, Deckel | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
Mikroröhrchen (0,5 ml), Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) | |
96/Seite | |
Keine | |
Unsteril | |
5/Pckg. | |
246 mm | |
121 mm | |
50 mm | |
11 mm, 7,6 mm |
Gestell, Mikroröhrchen | |
8 x 12 | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Rechteckig mit abgerundeten Ecken | |
Ja | |
1.5 to 2 mL and 0.5 mL Centrifuge Tubes | |
246 x 121 x 50 mm | |
9,7 in. | |
4,8 in. | |
2 in. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13