Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen
Zur schnellen Organisation von Mikrozentrifugen-Reagenzgläsern in jedem Labor
33.60 CHF - 89.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mikroröhrchengestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Positionen | 80 |
Menge | 5/Pckg. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15580052
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0002 |
Diverse |
89.10 CHF
5 Packungen |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15590052
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0003 |
Blue | N/A | |||||||
15500062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0004 |
Grün | N/A | |||||||
15510062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0005 |
Orange | N/A | |||||||
15520062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0006 |
Pink | N/A | |||||||
15530062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0007 |
Gelb | N/A | |||||||
15540062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0008 |
Rot | N/A | |||||||
15570052
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0001 |
Naturfarben |
63.40 CHF
5 Packungen |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15570062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0012 |
Assorted Fluorescent | N/A | |||||||
15580062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0013 |
Fluorescent Blue | N/A | |||||||
15590062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0014 |
Fluorescent Green | N/A | |||||||
15500072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0015 |
Orange fluoreszierend | N/A | |||||||
15510072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0016 |
Rosa fluoreszierend | N/A | |||||||
15520072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0017 |
Fluorescent Yellow | N/A | |||||||
Beschreibung
- Farbkodierte Gestelle ermöglichen die einfache Identifizierung spezifischer Laborverfahren oder einzelner Techniker-Tabletts
- Jedes Well ist nummeriert, um eine einfache Probenentnahme zu ermöglichen
- Autoklavierbar und einfriertauglich
- Hervorragend geeignet für die Verwendung auf dem Labortisch sowie für Lagerung oder Transport von Proben
- Auswahl aus 12 Farben, einschließlich naturfarben, sowie Mischpackungen
- Fassungsvermögen: Für 80 Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde und Volumen bis 2,0 ml in einem 16 x 5 Array
Spezifikation
Mikroröhrchengestell | |
Polypropylen | |
5/Pckg. | |
26,7 cm | |
22,9 cm | |
12,7 cm |
Autoklavierbar | |
80 | |
10,5 x 9 x 5 in. (26,7 x 22,9 x 12,7cm) | |
10.5 Zoll | |
9 in. | |
5 in. |