Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen
Zur schnellen Organisation von Mikrozentrifugen-Reagenzgläsern in jedem Labor
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
- Each well is numbered for easy sample location
- Autoclavable and suitable for freezing
- Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
- Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
- Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 x 5 array
Spezifikation
Microtube Storage Rack | |
Pink | |
Polypropylene | |
5/Pk. | |
26.7 cm | |
22.9 cm | |
12.7 cm |
Autoklavierbar | |
Tubes (2 mL) | |
80 | |
10,5 x 9 x 5 in. (26,7 x 22,9 x 12,7cm) | |
10.5 Zoll | |
9 in. | |
5 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen > Farbe: Rosa
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur