Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen
Zur schnellen Organisation von Mikrozentrifugen-Reagenzgläsern in jedem Labor
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0014
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15590062
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
  • Each well is numbered for easy sample location
  • Autoclavable and suitable for freezing
  • Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
  • Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
  • Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 x 5 array
Spezifikation
Spezifikation
Microtube Storage Rack
Fluorescent Green
Polypropylene
5/Pk.
26.7 cm
22.9 cm
12.7 cm
Autoklavierbar
Tubes (2 mL)
80
10,5 x 9 x 5 in. (26,7 x 22,9 x 12,7cm)
10.5 Zoll
9 in.
5 in.
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen > Farbe:Grün fluoreszierend