Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Nutzen Sie diese Röhrchen für die Hochgeschwindigkeitszentrifugation Fisherbrand™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen verfügen über mattierte Beschriftungsflächen auf dem Deckel und der Seite des Röhrchens (mit Ausnahme der naturfarbenen Röhrchen), sodass die Proben einfach und bequem identifiziert werden können.
Marke: Fisherbrand™ FB74023
12.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Röhrchen mit Messskala
- Widersteht der Belastung durch Zentrifugation bis zu 20,000 x g
- Die einteilige Konstruktion verfügt über eine festsitzende und zuverlässige Kappe und der Boden ist für zusätzlichen Schutz gegen Auslaufen verstärkt
- Autoklavierbar
Spezifikation
Polypropylen | |
0.5 ml | |
Polypropylen | |
1000/Packung | |
20000g |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Mikrozentrifuge | |
1000/Packung |