Learn More
Haldenwanger™ Glasierter Porzellanmörser
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Unglasierte Porzellanmörser sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 55/2/RAUH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12323328
  • 54.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
100mL
80 mm
Porzellan
Glasiert
Mörtel
50 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Glasierter Porzellanmörser > Fassungsvermögen:100mL; Höhe:50mm