Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SN750
Erweiterter Übertemperaturschutz mit integriertem Pt100-Sensor für unabhängige Temperaturüberwachung.
Marke:  Memmert™ SN750A6
Artikelnummer. 17598705
  • 185.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Mit integriertem Pt100-Sensor
  • Für Modelle mit SingleDISPLAY
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisator SN750
Integrierter Pt100-Sensor
Name des Produkts
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SN750 > Kann verwendet werden mit: SN750