Learn More
Eppendorf™ Graduierte Polypropylen-Mikroröhrchen
GREENER_CHOICE
Diese Röhrchen eignen sich für den sicheren Umgang mit wertvollen und toxischen Proben sowie für radioaktive Stoffe. Eppendorf™ graduierte Polypropylen-Mikroröhrchen haben einen Deckel mit Scharnier und kleinem Haken, der den Rand des Röhrchens umschließt.
Marke:  Eppendorf™ 0030121694
57.89 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10548841
  • 60.94 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für einen sicheren Umgang mit wertvollen und toxischen Proben sowie für radioaktive Substanzen.Graduierte EppendorfTM Mikroröhrchen aus Polypropylen haben einen Deckel mit Scharnier und kleinem Haken, der den Rand des Röhrchens umschließt.
  • Biogefährdende Substanzen können Aerosol-frei durch die dünne Membran in der Mitte des Deckels mit einer Kanüle entfernt werden
  • Der Deckel kann leicht mit einer Hand geöffnet werden
  • Diese Röhrchen mit Volumen von 0.5, 1.5 und 2 ml verfügen über eine graduierte Skala und eine Beschriftungsfläche
  • Das 0.5 ml-Röhrchen ist für PCR*-Experimente optimiert.
  • Packungen mit verschiedenen Farben in einer Mischung aus gelb, rot, blau, grün und farblos
  • Autoklavierbarer Mikrostößel zum Auflösen von Pellets
  • Können bis zu 23,500 x g zentrifugiert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Divers
PCR, Zentrifugation
Eppendorf Quality
Dichter Verschluss
1.5 ml
Polypropylen
1000/Packung
Ja
30000 xg
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    4
    Stunden
    3
    Minuten
    57
    Sekunden
    49
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Graduierte Polypropylen-Mikroröhrchen > Farbe: Sortiert; Größe: 1,5 ml