Learn More
Kartell™ Trichterhalter aus PP (Polypropylen)
Aus langlebigem und widerstandsfähigem Polypropylen. Kartell™ Trichterhalter aus Polypropylen eignen sich für die verschiedensten Trichtermodelle und -größen.
8.75 CHF - 15.65 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Anzahl Positionen | Ein |
Menge | Je 1 |
Typ | Trichterhalter |
Produktcode | Marke | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10525811
|
Kartell™
0026800 |
Circular |
15.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10080961
|
Kartell™
0097000 |
Horseshoe |
8.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Hergestellt aus Polypropylen für Haltbarkeit und Festigkeit.Kartell™ Trichterhalter aus Polypropylen halten eine Vielzahl an Trichtertypen und -größen.
- Zwei Oliven im Lieferumfang für einen engen Sitz an Befestigungsstangen
- Lieferbar im Hufeisenstil für größere Scheidetrichter und kreisförmigen Stil für kleine Trichter
- Kreisförmiger Halter kann mit Pudertrichtern mit einem Schaftdurchmesser von nicht mehr als 35 mm verwendet werden
- Hufeisenhalter
Spezifikation
Polypropylen | |
Ein | |
Je 1 | |
Trichterhalter |