Learn More
Kartell™ Trichterhalter aus PP (Polypropylen)
Aus langlebigem und widerstandsfähigem Polypropylen. Kartell™ Trichterhalter aus Polypropylen eignen sich für die verschiedensten Trichtermodelle und -größen.
Marke:  Kartell™ 0097000
8.07 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10080961
  • 8.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Polypropylen für Haltbarkeit und Festigkeit.Kartell™ Trichterhalter aus Polypropylen halten eine Vielzahl an Trichtertypen und -größen.
  •  Zwei Oliven im Lieferumfang für einen engen Sitz an Befestigungsstangen
  • Lieferbar im Hufeisenstil für größere Scheidetrichter und kreisförmigen Stil für kleine Trichter
  • Kreisförmiger Halter kann mit Pudertrichtern mit einem Schaftdurchmesser von nicht mehr als 35 mm verwendet werden
  • Hufeisenhalter
Spezifikation
Spezifikation
Stützstange und Trichter, insbesondere Scheidetrichter,  mit einem Durchmesser von 125 bis 1000 mm
2 Oliven zur Verwendung mit Stäben von 8 bis 14 mm
Je 1
Funnel Holder
Polypropylen
Ein
Horseshoe
Name des Produkts
Kartell™ Trichterhalter aus PP (Polypropylen) > 125- bis 1000-mm-Trichter; Für Stativstab