Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbenhalter aus Polypropylen
Diese einzigartigen Halter eignen sich perfekt, um Kolben mit rundem und konischem Boden aufrecht zu halten.
27.50 CHF - 52.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp Kolbenhalter
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Material Polypropylen
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10406162
Unterlagen ansehen
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2010
Kolben mit rundem Boden (250 ml)
48.50 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11392184
Unterlagen ansehen
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2012
Kolben mit rundem Boden (500 ml)
52.10 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11352184
Unterlagen ansehen
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2000
Kolben mit rundem Boden (10 ml) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11362184
Unterlagen ansehen
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2002
Kolben mit rundem Boden (25 ml) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Innenwand hat einen leichten Konus zum offenen Boden hin; so fasst der Halter eine Vielzahl von Kolbenformen und -größen
  • Der breite Boden hält Kolben stabil
  • Seitenschlitze können als Sichtfenster verwendet werden
  • Geformt aus Polypropylenkunststoff; langlebig und leicht zu reinigen
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenhalter
Rot
121 °C
Autoklavierbar
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbenhalter aus Polypropylen