Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbenhalter aus Polypropylen
Diese einzigartigen Halter eignen sich perfekt, um Kolben mit rundem und konischem Boden aufrecht zu halten.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F38951-2012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Innenwand hat einen leichten Konus zum offenen Boden hin; so fasst der Halter eine Vielzahl von Kolbenformen und -größen
- Der breite Boden hält Kolben stabil
- Seitenschlitze können als Sichtfenster verwendet werden
- Geformt aus Polypropylenkunststoff; langlebig und leicht zu reinigen
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Kolbenhalter | |
Rot | |
Polypropylen | |
121 °C |
Autoklavierbar | |
Kolben mit rundem Boden (500 ml) | |
3 Packung |