Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbenhalter aus Polypropylen
Diese einzigartigen Halter eignen sich perfekt, um Kolben mit rundem und konischem Boden aufrecht zu halten.
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F38951-2000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11352184
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Innenwand hat einen leichten Konus zum offenen Boden hin; so fasst der Halter eine Vielzahl von Kolbenformen und -größen
  • Der breite Boden hält Kolben stabil
  • Seitenschlitze können als Sichtfenster verwendet werden
  • Geformt aus Polypropylenkunststoff; langlebig und leicht zu reinigen
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenhalter
Rot
Polypropylen
121 °C
Autoklavierbar
Kolben mit rundem Boden (10 ml)
3er-Packung