Learn More
BRAND™ Kryo-Röhrchen aus Polypropylen
Aus Polypropylen. BRAND™ Kryoröhrchen mit Schraubverschluss mit Außengewinde besitzen einen großen mattieren Beschriftungsbereich mit farbigen Verschlusseinsätzen zur einfachen Identifikation der Proben. Graduiert, mit U-Boden und einem Außendurchmesser von 12.5 mm. Steril, RNase-, DNase-, DNA- und endotoxinfrei. Temperaturstabil bis -196 °C und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
411.00 CHF - 512.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 12,5 mm |
---|---|
Produkttyp | Röhrchen für Kryolagerung |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 285 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Bodenform | Freistehender U-Boden |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10618251
|
BRAND™
114830 |
1,2 mL | Bis zu 1 ml | 41 mm |
419.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10410381
|
BRAND™
114833 |
3,0 mL | Bis zu 3,0 ml | 70 mm |
447.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10791571
|
BRAND™
114832 |
2,0 mL | 1.8 ml | 49 mm |
411.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10698051
|
BRAND™
114834 |
4,0 mL | Bis zu 3,6 ml | 76 mm |
484.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10277980
|
BRAND™
114835 |
5,0 mL | Bis zu 4,5 ml | 92 mm |
512.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Graduiert
- Außendurchmesser: 12.5 mm
- U-Boden
- Großer, matter Kennzeichnungsbereich und farbige Kappeneinlagen für eine einfach Identifizierung von Proben.
- Temperaturstabil bis -196 °C.
- γ-Strahlen-steril (SAL-Wert 10-6) und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- DIN EN 285, CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
- Kryoröhrchen sind steril, RNase-, DNase-, DNA- und Endotoxin-frei.
Spezifikation
12,5 mm | |
DIN EN 285 | |
Freistehender U-Boden | |
Außen | |
Ja | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss |
Röhrchen für Kryolagerung | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss | |
Steril | |
Ja |