Learn More
BRAND™ Kryo-Röhrchen aus Polypropylen
Aus Polypropylen. BRAND™ Kryoröhrchen mit Schraubverschluss mit Außengewinde besitzen einen großen mattieren Beschriftungsbereich mit farbigen Verschlusseinsätzen zur einfachen Identifikation der Proben. Graduiert, mit U-Boden und einem Außendurchmesser von 12.5 mm. Steril, RNase-, DNase-, DNA- und endotoxinfrei. Temperaturstabil bis -196 °C und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
Marke: BRAND™ 114835
486.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Graduiert
- Außendurchmesser: 12.5 mm
- U-Boden
- Großer, matter Kennzeichnungsbereich und farbige Kappeneinlagen für eine einfach Identifizierung von Proben.
- Temperaturstabil bis -196 °C.
- γ-Strahlen-steril (SAL-Wert 10-6) und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
- DIN EN 285, CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
- Kryoröhrchen sind steril, RNase-, DNase-, DNA- und Endotoxin-frei.
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Röhrchen für Kryolagerung | |
5,0 mL | |
Polypropylen | |
Bis zu 4,5 ml | |
Ja | |
Polypropylen | |
92 mm |
12,5 mm | |
Autoklavierbar | |
Freistehender U-Boden | |
Außen | |
Schraubverschluss | |
Steril | |
Ja | |
Schraubverschluss |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
419326955 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 114835 |