Learn More
BRAND™ Kryo-Röhrchen aus Polypropylen
Aus Polypropylen. BRAND™ Kryoröhrchen mit Schraubverschluss mit Außengewinde besitzen einen großen mattieren Beschriftungsbereich mit farbigen Verschlusseinsätzen zur einfachen Identifikation der Proben. Graduiert, mit U-Boden und einem Außendurchmesser von 12.5 mm. Steril, RNase-, DNase-, DNA- und endotoxinfrei. Temperaturstabil bis -196 °C und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
Marke:  BRAND™ 114832
390.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10791571
  • 411.00 CHF / 1000 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Graduiert
  • Außendurchmesser: 12.5 mm
  • U-Boden
  • Großer, matter Kennzeichnungsbereich und farbige Kappeneinlagen für eine einfach Identifizierung von Proben.
  • Temperaturstabil bis -196 °C.
  • γ-Strahlen-steril (SAL-Wert 10-6) und autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
  • DIN EN 285, CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
  • Kryoröhrchen sind steril, RNase-, DNase-, DNA- und Endotoxin-frei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 285
Röhrchen für Kryolagerung
2,0 mL
Polypropylen
1.8 ml
Ja
Polypropylen
49 mm
12,5 mm
Autoklavierbar
Freistehender U-Boden
Außen
Außengewinde
Steril
Ja
Schraubverschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Kryo-Röhrchen aus Polypropylen > Bodenform:Selbststehend; Fassungsvermögen:2 ml; mit Außengewinde