Learn More
Quickfit™ Weithals-Reaktionskolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der Pyrex Labware™ Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals aus Borosilikatglas ermöglicht die einfache Aufnahme von Rührstäben und die einfache Entfernung von festen Rückständen.
Marke:  Quickfit FR10LF
309.70 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11971279
  • 326.00 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
  • Mit Quickfit™ Flachflanschverbindung mit großem Durchmesser
  • Für den Gebrauch mit Quickfit™ Flachflanschdeckel und Halteklammern
  • Der weite Hals ermöglicht das einfache Einbinden von Rührerpaddeln und das einfache Entfernen von Feststoffrückständen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10000 ml
Zur Verwendung mit Quickfit™ Flach-Flanschdeckeln und Halteklammern
Weit
Borosilikatglas
320 mm
Rund
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Weithals-Reaktionskolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 10000 ml